Få mere at vide
WTW™ MultiLab™ Pro 20 IDS S 2
Artikelnummer. 30929046
Skift visning
Kanaler:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kanaler Pakningsstørrelse
30929046 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 30929046 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1FD76C
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Xylem's MultiLab™ Pro IDS er en moderne højtydende multiparameterenhed med 2 galvanisk isolerede målekanaler til pH, ORP, mV, ledningsevne, ilt, ISE og uklarhedsmåling. Op til 2 identiske eller forskellige parametre kan måles samtidigt.
Pro'en MultiLab™ IDS fra Xylem er en moderne multi-parameter måleenhed med op til to målekanaler.
  • Let at bruge
  • LIMS Klar
  • GxP-overholdelse
  • Kompakt og funktionelt design
Højdepunkter:
  • Måler pH, ORP, ledningsevne, opløst ilt, ISE (kommer snart) og turbiditet
  • Trådløs klar til IDS moduler
  • Digital sensorgenkendelse
  • Samtidig måling med op til to uafhængige målekanaler
  • GxP-kompatibel
  • Fremragende touch-display
  • Forudindstillede og definerbare buffersæt
  • QSC-kalibrering
  • AutoRead-funktionen
  • LIMS Klar
  • Eksport til PDF/A, JSON og CSV
  • Specielt touchscreen-glas kan betjenes med handsker og er modstandsdygtigt over for alkohol og desinfektionsmidler
Leveringsomfang:
  • Enhed med stativ og strømforsyning, SenTix™ 980 (pH), TetraCon™ 925 (COND), tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering pH
Certificeringer/compliance CE-certificeret
Kanaler 2
Display Type Farve TFT
IP-vurdering IP42
Måletilstande pH, Redox, mV, Ledningsevne, Ilt
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 200 μS/cm
Område (pH) 0,000 til 14,000
Opløsning (ISE) afhængigt af sensoren
Opløsning (pH) afhængigt af sensoren
Temperaturområde (metrisk) afhængigt af sensoren
Log funktionstype Manual eller interval
Produkttype Multiparameter laboratoriemåleenhed
Spænding 115/230 VAC