Få mere at vide
Gestigkeit Harry Series heating bath, 4 units, 1L, 2000W, 230V
Brand:  Gestigkeit Harry SM4
Series heating bath, 4 units, 1L, 2000W, 230V
Produktkode 10016111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12500.25 DKK
    10370.32 DKK / Hver
    Save 2129.93 DKK
    17% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-03-2026
Tilføj til indkøbskurv