Description
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 R Pro Centrifuger Cell Therapy Systems (CTS™ ) Serien består af udstyr, dokumentation og certificeringer til at understøtte din god fremstillingspraksis (GMP ) behov. Overholdelsestjenester er tilgængelige for at sikre en rettidig og hurtig valideringsproces. Multifuge X4 R Pro Centrifuges (kølede bordmodeller) er designet til at hjælpe dig med at få udført din research hurtigere, konsekvent og med stærk pålidelighed. Bygget på grundlaget af kvalitet og pålidelighed, som du forventer af Thermo Scientific produkter, General Purpose Pro Centrifuges har funktioner, der kan tage dit arbejde til næste niveau.
Enkel betjening og design
- Intuitiv farveberøringsskærm til hurtig programmering, centrifuge-sundhedsovervågning og lagring af op til 100 programmer
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Detaljerede driftsoplysninger, inklusive visning af indstillede og faktiske parametre, maksimerer ydeevnen og temperaturpræcisionen for forbedret prøvebeskyttelse
- Juster nemt hastighed, tid og temperatur, selv under kørslen, med det praktiske tastatur til direkte input
- Innovativ låglåseteknologi muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for nem lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
- Et dobbelt temperaturstyringssystem viser lufttemperaturen i kammeret samt prøvetemperaturen, hvilket sikrer nøjagtig kontrol af prøvetemperaturen under kørslen
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
- Sparer tid ved skift mellem anvendelser
- Nem adgang til kammeret muliggør hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Spandtætningssystem
- Bioindeslutningssystemet forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
- Certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Teknologi
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
- Optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design
- Kompakt størrelse sparer arbejdsplads på bordpladen eller gulvet
- Ergonomisk højde og buet design sikrer komfortabel prøvehåndtering og rengøring af enheden
Energieffektiv
- Designet sparer op til 40 % af energien på industristandardprotokoller såsom blodseparationer eller konisk rørbehandling
- Programmerbar start og stop af centrifugekompressoren kan spare både tid og energi
Produktdokumentationspakke Dokumentationspakken
indeholder flere certifikater: overensstemmelseserklæring (CE), CSA og QMS certifikater, certifikater for miljøstatus), foreslået kundevedligeholdelsesplan og produktspecifik fabriksdokumentation (overensstemmelsescertifikat, tekniske specifikationer, udstyrstegninger, Porton Down-certifikat fra Public Health England)
Tjenester og support (valgfrit)
Når du investerer i Thermo Scientific laboratorieudstyr, drager du ikke kun fordel af produktydelse i topkvalitet, men du kan også nyde ro i sindet og maksimal oppetid med serviceløsninger i verdensklasse leveret af Unity Lab Services .
Serviceplaner
* Maksimer oppetiden, bevar maksimal ydeevne og forlæng dit udstyrs levetid med en serviceplan, der inkluderer årlig forebyggende vedligeholdelse, digital fjernopløsning og hurtige responstider på stedet.
- Fabriksgarantiperiode
- Total plejegaranti TCWTYCENBTR
- Efter garantiperiode
- Udvidet garanti EXTWCENBTR
- Tech Direkte serviceplan TEDCENBTR
- Total Care Service Plan TLCCENBTR
Overholdelsestjenester
** Reducer manglende overholdelse af udstyr ved at dokumentere funktionalitet for at understøtte dine lovkrav med kvalifikations- (IQ/OQ) og præstationstesttjenester.
- Kvalifikationsservice
- On-site IQ/OQ service IOQPCKE89003492
- On-site IQ/OQ + cyklustest IOPQPCKE89003492
*Tilgængelig i 23 lande. Angiv venligst din interesse i formularen Anmod om et tilbud , og vi vender tilbage til dig ved tilgængelighed.
**Overholdelsestjenester er kun tilgængelige i udvalgte lande, herunder USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien, Østrig, Schweiz, Norge, Sverige, Danmark, Holland. Angiv venligst din interesse i formularen Anmod om et tilbud .
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Certificeringer: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15. Standarder: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Volumen | 4 l |
| Maks. RCF | 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor) |
| Maks. Hastighed | 15,200 rpm (F21-48 x 2) |
| Produktlinje | Multifuge |
| Kølet | Ja |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Til brug med (udstyr) | Rotorer |
| Inkluderer | TX-1000 rotor, adaptere til 50 mL og 15 mL koniske røradaptere og 500 mL flaske, ClickSeal biocontainment låg, fabrik test accept dokumentation |
| Materiale | Rustfrit stål, ABS-polycarbonatblanding |
| Show More |