Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multifuge X4 og X4R Pro-centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16380738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Rotor:
18-rotormuligheder tilgængelige
Blodrørspakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere
Blodrørspakke inkluderer TX-750 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere
Cellekulturpakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere
Cellekulturpakke inkluderer TX-750 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere
Spænding:
208-240 V
208/240 V
220-240 V
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Model- Rotor Spænding
16380738 Nej Kun generel brug 18-rotormuligheder tilgængelige 208-240 V
16370718 Nej IVD-certificeret 18-rotormuligheder tilgængelige 208/240 V
16320728 Ja IVD-certificeret 18-rotormuligheder tilgængelige 220-240 V
16330748 Ja Kun generel brug 18-rotormuligheder tilgængelige 220-240 V
16390748 Nej IVD-certificeret Blodrørspakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere 220-240 V
16350758 Ja Kun generel brug Blodrørspakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere 220-240 V
16360758 Nej Kun generel brug Cellekulturpakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere 220-240 V
16350768 Nej Kun generel brug Cellekulturpakke inkluderer TX-750 med spande, ClickSeal-låg, 15 ml og 50 ml koniske røradaptere 220-240 V
16390768 Ja IVD-certificeret Blodrørspakke inkluderer TX-750 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere 220-240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16380738 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66245.00 DKK
    63343.55 DKK / 1 enheder
    Spare 2901.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højt fodaftryk-til-kapacitet-forhold med en berøringsskærm i Pro-serien for hurtigere behandling og programmering, ideel til flerbrugsanvendelser, der kræver flere rotorvalg, hastigheder og programmeringskapacitet.
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 og X4R Pro-centrifuger til generelle formål giver høj præstation og alsidighed med en brugervenlig brugergrænseflade med farveberøringsskærm. Centrifugerne gør programmering let for hurtige resultater og giver nem adgang til og sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens sundhed. Med op til 4L kapacitet tillader de spinning af 196 blodrør, 40x 50mL koniske rør og 96x 15mL koniske rør. Maksimal alsidighed opnås med 18 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning for hurtigt at skifte mellem anvendelser.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker:
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Enkel betjening og design
  • Intuitiv farveberøringsskærm til hurtig programmering, centrifuge-sundhedsovervågning og lagring af op til 100 programmer
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Detaljerede driftsoplysninger, inklusive visning af indstillede og faktiske parametre, maksimerer ydeevnen og temperaturpræcisionen for forbedret prøvebeskyttelse
  • Juster nemt hastighed, tid og temperatur, selv under kørslen, med det praktiske tastatur til direkte input
  • Innovativ låglåseteknologi muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for nem lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Et dobbelt temperaturstyringssystem viser lufttemperaturen i kammeret samt prøvetemperaturen, hvilket sikrer nøjagtig kontrol af prøvetemperaturen under kørslen
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
  • Sparer tid ved skift mellem anvendelser
  • Nem adgang til kammeret muliggør hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningssystemet forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
  • Certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
  • Optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design
  • Kompakt størrelse sparer arbejdsplads på bordpladen eller gulvet
  • Ergonomisk højde og buet design sikrer komfortabel prøvehåndtering og rengøring af enheden
Energieffektiv
  • Designet sparer op til 40 % af energien på industristandardprotokoller såsom blodseparationer eller konisk rørbehandling
  • Programmerbar start og stop af centrifugekompressoren kan spare både tid og energi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor
Maks. RCF 25.830 x g fast vinkel med Microliter 30 x 2 rotor, 7.197 x g swing-out med H-Flex HS4-rotor
Produktlinje Multifuge
Kølet Nej
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Til brug med (udstyr) Køb af Thermo Scientific-rotor og tilbehør, der kræves til drift
Inkluderer Trykt engelsk brugermanual, USB-nøgle med brugermanual på 28 sprog, korrosionsbestandig olie (70009824), netledning til det pågældende lands forsyningsspænding, overensstemmelseserklæring
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi
Hukommelse Gemmer op til 100 hændelser og programmer
Model- Kun generel brug
Støjniveau <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14500 o/min.
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel./10 decel. hastigheder
Programlagring Op til 100 programmer, inklusive flertrinsprogrammering via berøringsskærmen; Inklusive programmerbare puls-muligheder
Rotor 18-rotormuligheder tilgængelige
Rotor medfølger Nej
Køretid Op til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Stopur Mulighed for at tælle op eller ned og indstille Ved start eller Ved hastighed
Ventileret Ja
garanti 5 års begrænset
Mål (L x B x H) Udvendig 690 x 566 x 362 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 27,2 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 690 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 22,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 566 mm
Højde (engelsk) Udvendig 14,2 tommer
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 33,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 362 mm
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 861 mm
Dybde (engelsk) 27,2 tommer
Dybde (metrisk) 690 mm
Nettovægt 89 kg
Elektriske krav 208-240 V 50/60 Hz
Spænding 208-240 V
Watt 1600 w
Frekvens 50/60 Hz
Brug af laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet i klasse ISO 7 i henhold til DIN EN ISO 14644-1
Produkttype Benchtop-centrifuge
Display Type Farveberøringsskærm