Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multifuge X4 og X4R Pro-centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 og X4R Pro-centrifuger til generelle formål giver høj præstation og alsidighed med en brugervenlig brugergrænseflade med farveberøringsskærm. Centrifugerne gør programmering let for hurtige resultater og giver nem adgang til og sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens sundhed. Med op til 4L kapacitet tillader de spinning af 196 blodrør, 40x 50mL koniske rør og 96x 15mL koniske rør. Maksimal alsidighed opnås med 18 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning for hurtigt at skifte mellem anvendelser.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker:
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Enkel betjening og design
- Intuitiv farveberøringsskærm til hurtig programmering, centrifuge-sundhedsovervågning og lagring af op til 100 programmer
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Detaljerede driftsoplysninger, inklusive visning af indstillede og faktiske parametre, maksimerer ydeevnen og temperaturpræcisionen for forbedret prøvebeskyttelse
- Juster nemt hastighed, tid og temperatur, selv under kørslen, med det praktiske tastatur til direkte input
- Innovativ låglåseteknologi muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for nem lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
- Et dobbelt temperaturstyringssystem viser lufttemperaturen i kammeret samt prøvetemperaturen, hvilket sikrer nøjagtig kontrol af prøvetemperaturen under kørslen
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer
- Sparer tid ved skift mellem anvendelser
- Nem adgang til kammeret muliggør hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
- Bioindeslutningssystemet forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd
- Certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed
- Optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser
Pladsbesparende design
- Kompakt størrelse sparer arbejdsplads på bordpladen eller gulvet
- Ergonomisk højde og buet design sikrer komfortabel prøvehåndtering og rengøring af enheden
Energieffektiv
- Designet sparer op til 40 % af energien på industristandardprotokoller såsom blodseparationer eller konisk rørbehandling
- Programmerbar start og stop af centrifugekompressoren kan spare både tid og energi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15 |
| Controller type | Microprocessor |
| Volumen | 4 x 1000 mL BioBottles, 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 4 x 6 Microplates with TX-1000 Rotor |
| Maks. RCF | 25,830 x g Fixed Angle with Microliter 30 x 2 rotor, 7,197 x g Swing-Out with H-Flex HS4 rotor |
| Produktlinje | Multifuge |
| Kølet | Ja |
| Vise | Full Color Touch Screen Interface |
| Drive System | Direct, Brushless Induction Low Profile |
| Til brug med (udstyr) | Purchase of Thermo Scientific rotor and accessories required for operation |
| Grønne funktioner | Energy efficient, less waste |
| Vis mere |