Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multifuge X1 R Pro, 208-240V H-Flex Cellekulturpakke
Artikelnummer. 17142469 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Drive System:
Direkte, børsteløs induktionsmotor med lav profil og valg af 9 accelerationer samt 10 decelerationshastigheder
Artikelnummer. Drive System
17142469 Direkte, børsteløs induktionsmotor med lav profil og valg af 9 accelerationer samt 10 decelerationshastigheder
1 options
Artikelnummer. 17142469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75017023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Den applikationsdrevne centrifugepakke sikrer bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol.
Spild ingen tid med at finde de rigtige varenumre til din anvendelse! Den applikationsdrevne centrifugepakke sikrer bekvem, hurtig bestilling af alle komponenter, der er nødvendige for at køre en specifik protokol. Kør 50 mL, 15 mL koniske rør samt mikroplader uden at skifte rotorer eller spande. Indeholder centrifuge, H-Flex rotor, spande, bioindeslutningslåg, 50 mL koniske adaptere (maksimal kapacitet 16x50 mL), 15 mL konisk adapter, (maksimal kapacitet 36x15 mL), mikropladeadaptere (maksimal kapacitet 10 standard, 2 dybbrønde).
  • Let at bruge:
    • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
    • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
    • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
    Thermo Videnskabelig ™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
    • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
    • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
    Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
    • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
    • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
    • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
    • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
    • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
    Pladsbesparende design:
    • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
    Energieffektiv:
    • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Drive System Direkte, børsteløs induktionsmotor med lav profil og valg af 9 accelerationer samt 10 decelerationshastigheder
Inkluderer Varenumre i pakken 75009750 (centrifuge),75003300(rotor),75003301(sæt spande),75003302(låg),75003307(sæt adaptere),75003303(sæt adaptere)
Type Universalcentrifugeserie