Få mere at vide
Agilent BioTek MultiFlo FX produktkvalifikationspakke - IQ/OQ/PQ
Shop alle Agilent BioTek produkter
:
MultiFlo FX produktkvalifikationspakke - IQ/OQ/PQ
Beskrivelse
- Tilbehør til Agilent BioTek instrumentsortiment af mikropladevaskere, læsere og cellebilledapparater
- Kommer nu USB flashdrev med følgende indhold:
- Detaljeret påkrævet materialeliste
- Installationskvalifikationsprocedure og tjekliste
- Operationel kvalifikationsprocedure
- Præstationskvalificeringsprocedure
- Microsoft Excel regneark til beregninger, der kræves af procedurer
- Vedligeholdelsesprocedurer
- 5 års logbog til dokumentation af alle procedurer/resultater
- Al dokumentation er tilgængelig i både .doc- og .pdf-filformat
Bemærk:
- Absorbanstestplade (7260522) kan være påkrævet for at køre nogle procedurer, der er specificeret for absorbans- og multi-mode læsere, men er ikke inkluderet og skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | MultiFlo FX dispensere |
| Produkttype | Verifikationstjenester |
| Inkluderer | Detaljeret påkrævet materialeliste, installationskvalifikationsprocedure og tjekliste, operationel kvalifikationsprocedure, ydeevnekvalificeringsprocedure, Microsoft Excel regneark til beregninger, Vedligeholdelsesprocedurer, 5 års logbog |