Få mere at vide
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Mode Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17217829 Shop alle Agilent BioTek produkter
Model-:
MFXP1
MFXP2
MFXP2R
Inkluderer:
1 modularm, 1 peristaltisk doseringspumpe og 1 peri-pumpe kassette med plastikspidser
2 modularme, 1 peristaltisk doseringspumpe og 1 peri-pumpe kassette med plastikspidser
RAD enkeltkanals dispenser, 2 modularme, 2 peristaltiske dispenserpumper, 1 RAD manifold og slange
Artikelnummer. 17217829
Brand: Agilent BioTek MFXP2SN
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MultiFlo FX er en automatiseret multi-mode reagensdispenser til 6- til 1536-brønds mikroplader.
MultiFlo FX er en automatiseret multi-mode reagensdispenser til 6- til 1536-brønds mikroplader. Systemet inkorporerer flere unikke teknologier i sit modulære design, som f.eks Parallel Dispense , random access dispense (RAD) og patenterede Automated Media Exchange (AMX) moduler
Teknologierne i MultiFlo FX mikropladedispenser muliggør mange væskehåndteringsapplikationer fra 2D- og 3D-cellekultur til koncentrationsnormaliseringsassays, ELISA , perlebaserede analyser og mere. En fuldt konfigureret MultiFlo FX erstatter op til fem væskebehandlere, hvilket sparer plads, tid og instrumenteringsbudgetter. MultiFlo FX leverer komplet workflow-automatisering inden for cellebilleddannelse og biokemiske applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 % ved 1μ L,± 2,0 % ved 5μ L,± 2,0 % ved 10μ L
Produkttype Mikropladedispenser
Certificeringer/compliance CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel.
Volumen (metrisk) 500 nL til 3000μ L/godt, 1μ L trin
Til brug med (applikation) Primære/sekundære screeningsassays, lagring af forbindelser, genomik og proteomikforskning, ELISA , cellebaseret vask, fiksering, farvning, volumen- eller koncentrationsnormalisering
Til brug med (udstyr) BioStack og tredjeparts automatiseringskompatibel; BioSpa 8 Automated Incubator kompatibel
Inkluderer 2 modularme, 1 peristaltisk doseringspumpe og 1 peri-pumpe kassette med plastikspidser
Interface Farve berøringsskærm; Opret, rediger eller kør flere protokoller ombord
Model- MFXP2
Plade Type Dispensering (peripumpe og sprøjte): 96-, 384- og 1536-brønds standard-, dybe- og PCR-plader; 6-. 12-, 24- og 48-brønds plader (dispenseringsspidsen kan konfigureres); Vask: 96-. 384-brønds standardplader; 6-, 12-, 24- og 48-brønds plader (med kompatibel manifoldkonfiguration)
Præcision <5 % CV ved 1μ L,< 2,5 % CV klokken 5μ L,< 2,0 % CV klokken 10μ L
Software LHC2 Software; LHC2 Sikker for 21 CFR Part 11 overensstemmelse (ekstraudstyr); SiLA-kompatibel driver (ekstraudstyr)
Hastighed 96 brønde, 5μ L kasse, 10μ L/brønd: 3 s, 96 brønde, 5μ L kasse, 20μ L/brønd: 3,5 s, 384 brønde, 5μ L kasse, 5μ L/brønd: 6,5 s, 384 brønde, 10μ L kasse, 10μ L/brønd: 8 s, 384 brønde, 1μ L kasse, 1μ L/brønd: 6 s, 1536 brønde, 1μ L kasse, 1μ L/brønd: 21 s
Bredde (engelsk) 17,2''
Bredde (metrisk) 43.5 cm
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20.3 cm
Dybde (engelsk) 11,8 tommer
Dybde (metrisk) 29.2 cm
Vægt (engelsk) 14.3 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Elektriske krav 90 W maks.
Spænding 100 til 240 V