Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1& Pico 8 Digital dispenser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Pico 1 og Pico 8 tilbyder forbedret dispenseringspræcision med volumen så lavt som 11 pL i enhver brønd, der bruger op til ti gange mindre reagens sammenlignet med manuelle pipettering, hvilket muliggør betydelige omkostninger og affaldsreduktioner. Designet til at muliggøre analyseminiaturisering, øge produktiviteten og forbedre resultaternes nøjagtighed gør dem ideelle til en bred vifte af applikationer med lavt volumen såsom qPCR, dosisresponskurver, lægemiddelscreeningsassays og ELISA .
Den digitale dispenser tilbyder 40 gange større hastighed end analog seriel fortynding– fra 10 minutter til kun 15 sekunder– eliminerer kostbar tid og fremskynder din forskning.
Funktioner:
- Omkostningsbesparelse gennem analyseminiaturisering
- Forbedret effektivitet og prøveintegritet
- Kraftig, fleksibel og nem at bruge software
Den digitale dispenser understøtter en bred vifte af applikationer og prøvetyper:
- qPCR
- Lægemiddelkombinationsundersøgelser
- DMPK
- Udvikling af assay
- Biokemiske analyser
- Sekundær screening
- Cellebaserede assays
- Spotting
- Enzymprofilering
- Syntetisk biologi
- Antistof terapier
- SAR
Den digitale dispenser tilbyder 40 gange større hastighed end analog seriel fortynding– fra 10 minutter til kun 15 sekunder– eliminerer kostbar tid og fremskynder din forskning.
Serviceplan
Ja
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Automatiseret pipetter |
| Kanaler | 1 |
| Volumen (metrisk) | 11 pL til 20μ L, 1 nL til 200μ L |
| Til brug med (applikation) | Lægemiddelkombinationsundersøgelser, biokemiske assays, cellebaserede assays, DMPK, sekundær screening, syntetisk kemi, assayudvikling, qPCR, enzymprofilering, antistofterapier, SAR og spotting |
| Til brug med (udstyr) | 1-channel , 200 μL Cartridges, 1-channel, 20 μL Cartridges |
| Inkrementer | As low as 11 pL |
| Interface | USB |
| Model- | Multidrop Pico 1 digital dispenser |
| Plade Type | 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brøndsplade, Pladehøjde: 6-47 mm |
| Præcision | ≤8 % |
| Vis mere |