Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
Artikelnummer. 31337546 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Dimensioner (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensioner (L x B x H)
31337546 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
31722884 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31337546 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5840700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378545.00 DKK
    344851.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 33693.80 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
De Multidrop™ Pico digitale dispensere leverer højpræcision, berøringsfri dosering fra 8 pL til 10 μl, og bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering. Ideelle til miniaturisering af assays sikrer de nøjagtige resultater med brugervenlig software.
De Multidrop™ Pico digitale dispensere tilbyder forbedret doseringspræcision med volumener så lave som 8 pL, hvilket bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering, hvilket reducerer omkostninger og spild. Designet til assay-miniaturisering øger de produktiviteten og forbedrer nøjagtigheden, ideelle til qPCR, dosis-responskurver, lægemiddelscreeningsprøver og enzymprofilering. Den intuitive Multidrop™ PicoIT-software understøtter komplekse eksperimentelle opsætninger, hvilket øger produktiviteten og dataintegriteten, samtidig med at ressourcer spares og driftseffektiviteten øges.
Funktioner:
  • Avanceret assay-miniaturisering: Digital doseringsteknologi muliggør direkte fortynding og lavt dødt volumen med præcis væskelevering helt ned til 11 pL, hvilket muliggør op til 10-dobling af reagens- og prøveforbrug.
  • Forbedret arbejdsgangseffektivitet og prøveintegritet: Ikke-kontakt engangsdispenseringspatroner eliminerer krydskontaminering og overførsel. Med en 40x stigning i behandlingshastighed gennemføres typiske dosiseksperimenter på kun 15 sekunder, sammenlignet med 10 minutter med analog seriel fortynding. Dette minimerer manuelle pipetteringstrin og reducerer risikoen for gentagne belastningsskader.
  • Intuitiv software: Multidrop™ PicoIT-softwaren tilbyder fleksible og intuitive eksperimentdesignmuligheder for komplekse pladelayouts. Den understøtter avancerede assay-konfigurationer, samtidig med at brugervenlig drift opretholdes gennem forenklede opsætningsprocedurer. Applikationsfokuserede guider og forudprogrammerede protokolskabeloner til qPCR-mastermixes giver automatiseret væsketilpasning for hver qPCR-komponent. Fuldstændig sporbarhedsfunktionalitet sporer mængder af reagens og doseringstider for hver brønd efter hver kørsel.
  • Bredt udvalg af anvendelser: De Multidrop™ Pico digitale dispensere understøtter en række forskellige væsketyper, herunder masterblandinger, DMSO-baserede og vandige væsker, med eller uden små molekylære forbindelser eller biomolekyler. Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf) kan dispensere vandige væsker uden overfladeaktivt middel ved hjælp af overfladeaktive patroner. De digitale dispensere automatiserer komplekse protokoller såsom lægemiddelsynergi/kombinationsstudier og multikomponent-titreringer. De er ideelle til anvendelser som qPCR, lægemiddelkombinationsstudier, DMPK, udvikling af assayer, biokemiske assays, sekundær screening, cellebaserede assays, spotting, enzymprofilering, syntetisk biologi, antistofterapier og SAR.
  • Instrumentmuligheder og kapaciteter: Vælg mellem to instrumentmuligheder: 1 Pico , som bruger 1-kanals kassetter, og Pico 8 SF, som bruger 4- eller 8-kanals patroner. Pico 8 sf er specifikt designet til komplekse multi-reagens/prøve-assays i højt-densitetsformater op til 1536-brøndplader.
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital Dispenser
Kanaler 4,8
Volumen (metrisk) 8 pL til 10 μl
Til brug med (applikation) Lægemiddelkombinationsstudier, biokemiske assays, cellebaserede assays, DMPK, sekundær screening, syntetisk kemi, assayudvikling, qPCR, enzymprofilering, antistofterapier, SAR og spotting
Til brug med (udstyr) 4-kanals, 200 μl standardpatroner; 8-kanals, 20 μl Standardpatroner; 4-kanals, 200 μl overfladeaktive patroner; 8-kanals 20 μl overfladeaktive patroner
Inkrementer Så lavt som 8 pL
Interface USB, PC-kontrol
Model- Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Plade Type 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brøndplade, pladehøjde: 6-47 mm
Præcision ≤ 8%
Software Multidrop PicoIT Software
Dimensioner (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
Vægt (engelsk) 31.1 lb
Vægt (metrisk) 14.1 kg
Elektriske krav 100 til 240 V 50/60Hz
Spænding 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz