Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
Artikelnummer. 16671296 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Dimensioner (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensioner (L x B x H)
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
31722884 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
31337546 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16671296 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110745.00 DKK
    108854.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1890.71 DKK
    1% Slukket
På lager
De Multidrop™ Pico digitale dispensere leverer højpræcision, berøringsfri dosering fra 8 pL til 10 μl, og bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering. Ideelle til miniaturisering af assays sikrer de nøjagtige resultater med brugervenlig software.
De Multidrop™ Pico digitale dispensere tilbyder forbedret doseringspræcision med volumener så lave som 8 pL, hvilket bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering, hvilket reducerer omkostninger og spild. Designet til assay-miniaturisering øger de produktiviteten og forbedrer nøjagtigheden, ideelle til qPCR, dosis-responskurver, lægemiddelscreeningsprøver og enzymprofilering. Den intuitive Multidrop™ PicoIT-software understøtter komplekse eksperimentelle opsætninger, hvilket øger produktiviteten og dataintegriteten, samtidig med at ressourcer spares og driftseffektiviteten øges.
Forbedret effektivitet og hastighed
Den digitale dispenser tilbyder 40 gange større hastighed end analog seriel fortynding– fra 10 minutter til kun 15 sekunder– eliminerer kostbar tid og fremskynder din forskning.
Funktioner:
  • Omkostningsbesparelse gennem analyseminiaturisering
  • Forbedret effektivitet og prøveintegritet
  • Kraftig, fleksibel og nem at bruge software
Den digitale dispenser understøtter en bred vifte af applikationer og prøvetyper:
  • qPCR
  • Lægemiddelkombinationsundersøgelser
  • DMPK
  • Udvikling af assay
  • Biokemiske analyser
  • Sekundær screening
  • Cellebaserede assays
  • Spotting
  • Enzymprofilering
  • Syntetisk biologi
  • Antistof terapier
  • SAR
Jeg forbedrede effektivitet og hastighed
Den digitale dispenser tilbyder 40 gange større hastighed end analog seriel fortynding– fra 10 minutter til kun 15 sekunder– eliminerer kostbar tid og fremskynder din forskning.
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Automatiseret pipetter
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 11 pL til 10 μl
Til brug med (applikation) Lægemiddelkombinationsstudier, biokemiske assays, cellebaserede assays, DMPK, sekundær screening, syntetisk kemi, assayudvikling, qPCR, enzymprofilering, antistofterapier og SAR
Til brug med (udstyr) 1-kanals, 200 μl patroner, 1-kanals, 20 μl patroner
Inkrementer Så lavt som 11 pL
Interface USB, PC-kontrol
Model- Multidrop Pico 1 digital dispenser
Plade Type 12, 24, 48, 96, 384 brøndplade, pladehøjde: 4-47 mm
Præcision ≤8 %
Software Multidrop PicoIT Software
Dimensioner (L x B x H) 38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
Vægt (engelsk) 13 lb
Vægt (metrisk) 5.9 kg
Elektriske krav 100 til 240 V 50/60Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz