Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico Digital Dispenser
Artikelnummer. 16643823 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Multidrop Pico 1 digital dispenser
Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 digital dispenser
Dimensioner (L x B x H):
38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
47 x 38 x 23 cm
47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensioner (L x B x H)
16643823 Multidrop Pico 8 digital dispenser 47 x 38 x 23 cm
31722884 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
31337546 Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18,5 x 15 x 9,1 tommer)
16671296 Multidrop Pico 1 digital dispenser 38,5 x 28 x 19 cm (15 tommer x 11 tommer x 7,5 tommer)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16643823 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5840600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Multidrop™ Pico digitale dispensere leverer højpræcision, berøringsfri dosering fra 8 pL til 10 μl, og bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering. Ideelle til miniaturisering af assays sikrer de nøjagtige resultater med brugervenlig software.
De Multidrop™ Pico digitale dispensere tilbyder forbedret doseringspræcision med volumener så lave som 8 pL, hvilket bruger op til ti gange mindre reagens end manuel pipettering, hvilket reducerer omkostninger og spild. Designet til assay-miniaturisering øger de produktiviteten og forbedrer nøjagtigheden, ideelle til qPCR, dosis-responskurver, lægemiddelscreeningsprøver og enzymprofilering. Den intuitive Multidrop™ PicoIT-software understøtter komplekse eksperimentelle opsætninger, hvilket øger produktiviteten og dataintegriteten, samtidig med at ressourcer spares og driftseffektiviteten øges.
  • Omkostningsbesparelse gennem analyseminiaturisering
  • Forbedret effektivitet og prøveintegritet
  • Kraftig, fleksibel og nem at bruge software
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital dispenser
Volumen (metrisk) 11 pL til 10 μl
Til brug med (applikation) Lægemiddelkombinationsundersøgelser, biokemiske assays, cellebaserede assays, DMPK, sekundær screening, syntetisk kemi, assayudvikling, qPCR, enzymprofilering, antistofterapier, SAR og spotting
Interface USB, PC-kontrol
Model- Multidrop Pico 8 digital dispenser
Plade Type 12, 24, 48, 96, 384, 1536 brøndsplade, Pladehøjde: 6-47 mm
Præcision ≤8 %
Software Multidrop PicoIT Software
Dimensioner (L x B x H) 47 x 38 x 23 cm
Vægt (engelsk) 31.1 lb
Vægt (metrisk) 14.1 kg
Elektriske krav 100 til 240V 50/60Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz