Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser
Artikelnummer. 17821062 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
SMART 2 Long Standard, nyt RFID-tag
SMART 2 Standard, nyt RFID-tag
SMART+ Lille Metalspids
SMART+ Lille Plastiktip
SMART+ Long Standard
SMART+ Standard
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
5 til 2500 μl
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
17821062 SMART+ Standard 5 til 2500 μl 1 hv. -
15387400 SMART 2 Standard, nyt RFID-tag 5 til 2500 μl 1 hv. Hver
15764078 SMART 2 Long Standard, nyt RFID-tag 5 til 2500 μl 1 hv. Hver
17801062 SMART+ Lille Plastiktip 0,5 til 50μ L 1 hv. -
17811062 SMART+ Lille Metalspids 0,5 til 50μ L 1 hv. -
17831062 SMART+ Long Standard 5 til 2500 μl 1 hv. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17821062 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N22704
Præcis væskehåndtering. Enestående besparelser.
Brug rabatkode 27941
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Garanterer fremragende doseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til reagensdispensere.
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser.
  • Designet til brug med Multidrop Combi SMART+ dispensere
  • Udstyret med radiofrekvensidentifikation (RFID) tags til at gemme levetidsdispenseringsdata og vise resterende brugstid
  • Fås i standard- og små rørversioner
  • Adskilles fra normale kassetter ved RFID-tag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassette til dispensering af reagensglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt SMART+ Standard
Materiale I kontakt med væske: PEEK , silikone og PP (polypropylen)
Volumen (metrisk) 5 til 2500 μl
Til brug med (applikation) Automatisk dispensering af op til otte forskellige reagenser samtidigt i en række mikroplader og strimler i 96-, 384- eller 1536-brønds pladeformat. Det kan bruges i flere applikationer, for eksempel i lægemiddelopdagelse/high-throughput screening, genomiske, proteomiske og cellebaserede assays og ELISA .
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi SMART+ instrument med serienumre 836-8C0001SM og frem
Mængde 1 hv.
Volumen (metrisk) død <7 mL