Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser
Shop alle Thermo Scientific produkterDescrizione
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser.
Designet til brug med Multidrop Combi SMART+ dispensere Udstyret med radiofrekvensidentifikation (RFID) tags til at gemme levetidsdispenseringsdata og vise resterende brugstid Fås i standard- og små rørversioner Adskilles fra normale kassetter ved RFID-tag
Specifica
Specifica
| Produkttype | Kassette til dispensering af reagensglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | SMART+ Lille Metalspids |
| Materiale | I kontakt med væske: PEEK , silikone, rubin og rustfrit stål |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 50μ L |
| Til brug med (applikation) | Automatisk dispensering af op til otte forskellige reagenser samtidigt i en række mikroplader og strimler i 96-, 384- eller 1536-brønds pladeformat. Det kan bruges i flere applikationer, for eksempel i lægemiddelopdagelse/high-throughput screening, genomiske, proteomiske og cellebaserede assays og ELISA . |
| Til brug med (udstyr) | Multidrop Combi SMART+ instrument med serienumre 836-8C0001SM og frem |
| Mængde | 1 hv. |
| Volumen (metrisk) død | <1 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?