Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SMART 2 Long Standard, New RFID Tag
SMART 2 Standard, New RFID Tag
SMART+ dispenserkassette i plastik med lille rør
SMART+ dispenserkassette med lille rør i metalspids
SMART+ lang standard tube dispenserkassette (200 cm)
SMART+ standard tubedispenseringskassette
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
5 to 2500 μL
5-2.500μ L
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser.
Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time Available in standard and small tube versions Distinguished from normal cassettes by antenna tags
- Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
- Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tube Dispensing Cassette |
| Autoklaverbar | Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.) |
| Oversigt | SMART 2 Long Standard, New RFID Tag |
| Materiale | Polypropylene Tip, Silicone Tubing |
| Volumen (metrisk) | 5 to 2500 μL |
| Til brug med (udstyr) | Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards |
| Mængde | 1 Ea. |
| Volumen (metrisk) død | <24 mL |
| Diameter (metrisk) | Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm |