Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser
Artikelnummer. 15387400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SMART 2 Long Standard, New RFID Tag
SMART 2 Standard, New RFID Tag
SMART+ dispenserkassette i plastik med lille rør
SMART+ dispenserkassette med lille rør i metalspids
SMART+ lang standard tube dispenserkassette (200 cm)
SMART+ standard tubedispenseringskassette
Volumen (metrisk):
0,5 til 50μ L
5 to 2500 μL
5-2.500μ L
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15387400
Brand: Thermo Scientific™ N15137
Garanterer fremragende doseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til reagensdispensere.
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tilbehør til reagensdispenser.
  • Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers
  • Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time
  • Available in standard and small tube versions
  • Distinguished from normal cassettes by antenna tags
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tube Dispensing Cassette
Autoklaverbar Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Oversigt SMART 2 Standard, New RFID Tag
Materiale Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volumen (metrisk) 5 to 2500 μL
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
Mængde 1 Ea.
Volumen (metrisk) død <7 mL
Diameter (metrisk) Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm