Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi-reagensdispenser
Artikelnummer. 17801692 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Multidrop Combi SMART+
Multidrop Combi med SMART 2 muligheder
Multidrop Combi+
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
17801692 Multidrop Combi+ -
15377400 Multidrop Combi med SMART 2 muligheder Hver
17811692 Multidrop Combi SMART+ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17801692 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5840330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169875.00 DKK
    152527.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 17347.50 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Opfyld dit laboratoriums specifikke behov med enestående fleksibilitet og præstation med den brugervenlige Thermo ScientificTM MultidropTM Combi-reagensdispenser.
Opfyld dit laboratoriums specifikke behov med enestående fleksibilitet og præstation med den brugervenlige Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi-reagensdispenser, der er designet til at understøtte de forskellige krav fra farmaceutiske og bioteknologiske laboratorier. Den kombinerer de mest alsidige funktioner til reagensdispensering med fremragende præstation til lægemiddelopdagelse eller genomiske og proteomiske assays.
Multidrop Combi-reagensdispenser håndterer et bredt udvalg af plader og volumenområder og giver hurtig dispensering og høj gennemstrømning.
  • Giver præcis dispensering over et område på 0,5 μtil 2500 l, hvilket sikrer reproducerbare assaydata
  • Passer til mikroplader fra 6 til 1536 brønde og pladehøjder på 5 til 50 mm
  • Visuelt ikonbaseret grafisk display gør det nemt at bruge og programmere, selv uden træning
  • Minimal dødvolumen og tilbageskylning reducerer reagensomkostningerne
  • Brugervenlig Thermo Scientific FILLit-software giver øget fleksibilitet og funktionalitet
  • Fuld robotkompatibilitet giver øget gennemløb
  • Bruger aftagelige og autoklaverbare doseringskassetter med otte kanaler, som er standard i hele Multidrop-serien
Multidrop Combi SMART:
  • Tilføjer et avanceret indbygget sporingssystem til Multidrop Combi
  • Giver forbedret pålidelighed og sporbarhed af kassettens levetid, hvilket i høj grad forbedrer brugernes effektivitet og rapporteringsmuligheder
Anbefalet til:
  • Udvikling af assay
  • Primær og sekundær screening
  • Opbevaring af sammensatte stoffer
  • Forskning i genomik og proteomik
  • PCR-opsætning
  • Opsætning af sekventering
  • Cellebaserede assays
  • Perlebaserede assays
  • ELISA-assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Kassette til dispensering af små reagensglas: 2 μl,± 10 %; 10 μl,± 5 % standard kassette til dispensering af reagensglas: 20 l,μ± 2 %; 100 μl,± 1 %
Produkttype Reagensdispenser
Oversigt Multidrop Combi+
Kanaler 8
Volumen (metrisk) 0,5 til 2500μ l
Til brug med (applikation) Instrumentet er beregnet til automatiseret dispensering af op til otte forskellige reagenser samtidigt i 6, 12, 24, 48, 96 eller 384-brønds pladeformat. Den kan bruges i flere sammenhænge, f.eks. til lægemiddelopdagelse/high-throughput-screening, genomiske, proteomiske og cellebaserede assays og ELISA. Den er i stand til at dispensere i 2D-reagensglas i SLAS-format, der er kortere end 50 mm.
Til brug med (udstyr) Kan bruges med automatiserede systemer (f.eks. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) og en række mikroplader og strimler i 96-, 384- eller 1536-brønds pladeformat
Inkluderer Én standard kassette til dispensering af reagensglas: (kat. nr. 24072670)
Interface Indbygget software og seriel RS-232 eller USB til pc-styring
Plade Type 6-1536 - 6, 12, 24, 48, 96 og 384 brøndsplader
Præcision
  • Kassette til dispensering af små reagensglas: 2μ l: CV≤ 5 %; 10μ l: CV≤ 3 % 
  • Standard kassette til dispensering af reagensglas:  20μ l: CV≤ 1,5 %; 100μ l:≤ CV 1 % 
Hastighed
  • 96-brønds plade: 10 μl på 5 sek.; 20 μl på 5 sek.; 100 μl på 10 sek 
  • 384-brønds plade: 1 μl på 6 sek.; 5 μl på 9 sek.; 10 μl på 13 sek.; 20 μl på 21 sek. 
  • 1536-brønds plade: 1 μl på 15 sek.; 5 μl på 28 sek. 
Volumen (engelsk)
  • Kassette til dispensering af små reagensglas:  0,5-50 μl, i trin på μ0,5 l 
  • Standard  kassette til dispensering af reagensglas:  5-2500 μl, i 5μ l stigning 
Volumen (metrisk) død <1 ml volumenområde 0,5-50 μl; <7 ml volumenområde >50μl (det er muligt at sortskylle reagenset i det originale reservoir for at undgå tab af dyrt reagens)
garanti 1 år
Dimensioner (L x B x H) 14 x 8,6 x 12,9 tommer; 35,5 x 22 x 33 cm
Vægt (engelsk) 20.1 lb 
Vægt (metrisk) 9.1 kg 