Description
Opfyld dit laboratoriums specifikke behov med enestående fleksibilitet og præstation med den brugervenlige Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi-reagensdispenser, der er designet til at understøtte de forskellige krav fra farmaceutiske og bioteknologiske laboratorier. Den kombinerer de mest alsidige funktioner til reagensdispensering med fremragende præstation til lægemiddelopdagelse eller genomiske og proteomiske assays.
Multidrop Combi Reagensdispenseren håndterer et bredt udvalg af plader og volumenudvalg og giver hurtig dosering og højkapacitetsdrift.
- Giver præcis dosering over et område fra 0,5 til 2500 μl, hvilket sikrer reproducerbare assaydata
- Passer til mikroplader fra 6 til 1536 brønde og pladehøjder på 5 til 50 mm
- Visuelt ikonbaseret grafisk display gør det nemt at bruge og programmere, selv uden træning
- Minimal dødvolumen og tilbageskylning reducerer reagensomkostningerne
- Let at bruge Thermo Scientific FILLit-software giver øget fleksibilitet og funktionalitet
- Fuld robotkompatibilitet giver øget gennemløb
- Bruger aftagelige og autoklaverbare doseringskassetter med otte kanaler, som er standard i hele Multidrop-serien
Multidrop Combi SMART:
- Tilføjer et avanceret indbygget sporingssystem til Multidrop Combi
- Giver forbedret pålidelighed og sporbarhed af kassettens levetid, hvilket i høj grad forbedrer brugernes effektivitet og rapporteringsmuligheder
Anbefalet til:
- Udvikling af assay
- Primær og sekundær screening
- Opbevaring af sammensatte stoffer
- Forskning i genomik og proteomik
- PCR-opsætning
- Opsætning af sekventering
- Cellebaserede assays
- Perlebaserede assays
- ELISA Assays
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | Kassette til dispensering af små reagensglas: 2 μl, ±10% (typisk); 10 μl, ±5% (typisk); >10 μl, ±5% (typisk) Stativ-rørdispenseringskassette: 5 μl, ±3% (typisk); 20 μl, ±2% (typisk); 100 μl, ±1% (typisk); >100 μl, ±1% (typisk) |
| Produkttype | Reagensdispenser |
| Oversigt | Multidrop Combi med SMART 2 muligheder |
| Kanaler | 8 |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 2500 μl |
| Inkrementer | Lille rørdoseringskassette: 0,5 μl trin 0,5-50 μl Stand-rør doseringskassette: 5 μl trin 5-2500 μl |
| Interface | Seriel RS-232, USB |
| Plade Type | 6- til 1536-brøndplader |
| Præcision | Kassette til dispensering af små reagensglas: 0,5 μl, CV ≤10%; 2 μl, CV ≤5%; 10 μl, CV ≤3%; >10 μl, CV 3% Standrør ≤dispenseringskassette: 5 μl, CV ≤10%; 20 μl, CV ≤1,5%; 100 μl, CV ≤1%; >100 μl, CV ≤1% |
| Hastighed | 96-brønds plade: 10 μl på 3 sekunder; 20 μl på 4 sekunder; 100 μl på 10 sek 384-brøndplade: 1 μl på 5 sek.; 5 μl på 5 sekunder; 10 μl på 6 sekunder; 20 μl på 9 sekunder. 1536-brøndplade: 1 μl på 14 sek.; 5 μl på 26 sekunder. |
| Show More |