Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL-reagensdispenser, 50 nL til 50 μl
Artikelnummer. 10358594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 nL til 50μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10358594 50 nL til 50μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 10358594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5840400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308925.00 DKK
    290275.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 18649.43 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL-reagensdispenser giver nøjagtig, ensartet og høj gennemløbsdispensering til alle laboratorier i et volumenområde på 50 nL til 50 μl.
Oplev nøjagtig, ensartet dispensering med høj kapacitet til alle laboratorier med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL-reagensdispenser. Combi nL er en nano- til mikrovolumen bulkreagensdispenser med et volumenområde på 50 nL til 50μl. Den udvider sortimentet i den markedsledende Multidrop-produktfamilie og giver nem adgang til præcis, nøjagtig og pålidelig dosering af små mængder i farmaceutiske og bioteknologiske laboratorier.
De vigtigste funktioner:
  • Tilbyder lavvolumen-dispensering til mængder på 50 nl -μ50 l i 96-, 384- og 1536-brøndsplader
  • Resulterer i assaydata af høj kvalitet
  • Øget fleksibilitet— gentagen dispensering i plader med variabel højde, så brugeren kan fylde enten rækker, søjler eller brønde med den brugervenlige FILLit-software
  • Ubesværet dispensering— den visuelle, ikonbaserede indbyggede brugergrænseflade gør alle funktioner nemme at opsætte, bruge og vedligeholde
  • Reducerede reagensomkostninger—dispensering med lav volumen, et minimalt dødvolumen og backflush-funktionen minimerer brugen af dyre reagenser
  • Hurtig gennemløb—hurtig dispensering kombineret med fuld robotkompatibilitet sikrer øget assaygennemstrømning for laboratorier, der har brug for assayformater med lav volumen
Anbefalet til:
Assay udvikling; Primær og sekundær screening; Forskning i genomik og proteomik; PCR-opsætning; Opsætning af sekventering; Cellebaserede assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed < 1 μl:± 5 %
> 1 μl:± 2 %
Produkttype Reagensdispenser
Oversigt Multidrop Combi nL-reagensdispenser med lav volumen
Volumen (metrisk) 50 nL til 50μ l
Inkrementer 1 nL (50 til 999 nL), 10 nL (1,00 til 9,99μ l), 100 nL (10,0 til 50,0μ l), 1 nL (FILLit-software)
Interface Seriel RS-232, USB
Plade Type 96-, 384- og -1536-brøndsplader
Præcision 50 nL: CV ≤10 %, 0,5 μl:CV ≤5 %, 1-10 μl:CV ≤4 %,> 10 μl: CV ≤2 %
Hastighed 50 nL på 6 sek., 1 μl på 8 sek. (384-brøndsplade) og 50 nL på 21 sek., 1 μl på 27 sek. (1536-brøndplade)
Volumen (metrisk) død <1.2 mL
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Højde (engelsk) 8,6 tommer
Højde (metrisk) 22 cm
Dybde (engelsk) 14,8 tommer
Dybde (metrisk) 37.5 cm
Vægt (engelsk) 21.2 lb.
Vægt (metrisk) 9.6 kg