Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tilbehør
Artikelnummer. 12101740 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Høj version
Lang lille rørmetalspids
Lang lille rørplastikspids
Lille langrørskassette
Lille metalspids af rør
Lille rørmetalspids
Lille rørplastiktip
Produkttype:
Kassette til dispensering af reagensglas
Priming-beholder
Rørreagensfilter
Rørholder-samling
Mængde:
1 hv.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
12101740 Lille rørmetalspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
10256343 Lille rørplastiktip Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
11590745 - Rørholder-samling 1 hv. Hver
11580745 Høj version Priming-beholder 1 hv. Hver
14811252 Lille langrørskassette Rørreagensfilter 5 pakker Hver
11762038 Lille rørplastiktip Kassette til dispensering af reagensglas 5 pakker Pakke med 5
11570735 Lang lille rørplastikspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
10095273 Lille metalspids af rør Kassette til dispensering af reagensglas 5 pakker Pakke med 5
11580735 Lang lille rørmetalspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12101740 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24073295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8105.00 DKK
    5520.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 2584.17 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Garanterer fremragende dispenseringsresultater og daglig ydelse med kombitilbehør.
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tilbehør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassette til dispensering af reagensglas
Autoklaverbar Autoklaverbar (10 gange ved 121 °C, 1 bar, 20 min.)
Oversigt Lille rørmetalspids
Materiale Spids i rustfrit stål, Silikone slange
Volumen (metrisk) 0,5 til 50μ L
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi , Multidrop Micro
Mængde 1 hv.
Volumen (metrisk) død <1 mL
Diameter (metrisk) Rør: 0,4 mm; Spids 0,22 mm