Description
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tilbehør.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kassette til dispensering af reagensglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (10 gange ved 121 °C, 1 bar, 20 min.) |
| Oversigt | Lang lille rørplastikspids |
| Materiale | Spids i rustfrit stål, Silikone slange |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 50μ L |
| Til brug med (udstyr) | Multidrop Combi , Multidrop Micro |
| Mængde | 1 hv. |
| Volumen (metrisk) død | <1 mL |
| Diameter (metrisk) | Rør: 0,4 mm; Spids 0,22 mm |