Få mere at vide
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tilbehør
Artikelnummer. 10095273 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Høj version
Lang lille rørmetalspids
Lang lille rørplastikspids
Lille langrørskassette
Lille metalspids af rør
Lille rørmetalspids
Lille rørplastiktip
Produkttype:
Kassette til dispensering af reagensglas
Priming-beholder
Rørreagensfilter
Rørholder-samling
Mængde:
1 hv.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10095273 Lille metalspids af rør Kassette til dispensering af reagensglas 5 pakker Pakke med 5
10256343 Lille rørplastiktip Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
11590745 - Rørholder-samling 1 hv. Hver
11580745 Høj version Priming-beholder 1 hv. Hver
14811252 Lille langrørskassette Rørreagensfilter 5 pakker Hver
11762038 Lille rørplastiktip Kassette til dispensering af reagensglas 5 pakker Pakke med 5
11570735 Lang lille rørplastikspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
12101740 Lille rørmetalspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
11580735 Lang lille rørmetalspids Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10095273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24073296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25285.68 DKK
    22021.50 DKK / Pakke med 5
    Spare 3264.18 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Garanterer fremragende dispenseringsresultater og daglig ydelse med kombitilbehør.
Garanter fremragende dispenseringsresultater og daglig ydeevne med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tilbehør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassette til dispensering af reagensglas
Autoklaverbar Autoklaverbar (10 gange ved 121 °C, 1 bar, 20 min.)
Oversigt Lille metalspids af rør
Materiale Polypropylen-spids, Silikone slange
Volumen (metrisk) 0,5 til 50μ L
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi , Multidrop Micro
Mængde 5 pakker
Volumen (metrisk) død <5 mL
Diameter (metrisk) Tip: 0,22; Rør: 0,4