Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Multidrop™ Combi, 384 og DW-reagensdispensere
Artikelnummer. p-4528686 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Kassette til dispensering af reagensglas
Langt slangesæt
Slangesæt
Mængde:
1 stk.
10 stk.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11799478
Brand: Thermo Scientific™ 24070290
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanterer fremragende doseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til reagensdispensere.
Garanterer fremragende dispenseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 og DW-reagensdispensere.
Information om bestilling:
  • Kat. nr. 24070297 og 24070290 inkluderer spidskamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slangesæt
Autoklaverbar Autoklaverbar (50 gange ved 121 °C, 1 bar, 20 min.)
Oversigt Slangesæt til standard dispenserkassette (slangelængde 40 cm)
Materiale Polypropylen-spids, Silikone slange
Volumen (metrisk) 5 til 2500μ l
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) død <7 mL
Diameter (metrisk) Spids: 0,5 mm; Reagensglas: 1,3 mm