Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Multidrop™ Combi, 384 og DW-reagensdispensere
Artikelnummer. 10004442 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Kassette til dispensering af reagensglas
Langt slangesæt
Slangesæt
Tube dispensering kassette, lang
Mængde:
1 hv.
10 stk.
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10004442 Kassette til dispensering af reagensglas 1 hv. Hver
11799478 Slangesæt 1 hv. Hver
11560745 Langt slangesæt 1 hv. Hver
10419773 Kassette til dispensering af reagensglas 5 pakker -
10143833 Kassette til dispensering af reagensglas 10 stk. Pakke med 10
10410144 Tube dispensering kassette, lang 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10004442 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24072670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6005.00 DKK
    4920.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 1084.77 DKK
    18% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Garanterer fremragende doseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til reagensdispensere.
Garanterer fremragende dispenseringsresultater og daglig præstation med tilbehør til Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 og DW-reagensdispensere.
Information om bestilling:
  • Kat. nr. 24070297 og 24070290 inkluderer spidskamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kassette til dispensering af reagensglas
Autoklaverbar Autoklaverbar (50 gange ved 121 °C, 1 bar, 20 min.)
Materiale Polypropylen-spids, Silikone slange
Volumen (metrisk) 5 til 2500μ l
Til brug med (udstyr) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Mængde 1 hv.
Volumen (metrisk) død <7 mL
Diameter (metrisk) Spids: 0,5 mm; Reagensglas: 1,3 mm