Få mere at vide
IKA™ MultiDrive TC1 beskyttelseshus
Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
IKA™ MultiDrive Control i kombination med MT150 fræserør eller BT250 blandingsrør
Beskrivelse
- Af sikkerhedsmæssige årsager er MultiDrive TC1 beskyttelseshus obligatorisk for at betjene MT150 og BT250 rør (MultiDrive vil ikke starte, hvis TC1 ikke er monteret)
- Opløsningsmiddel resistent
- Tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelseshus til MultiDrive MT150 og BT250 |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ MultiDrive Control i kombination med MT150 fræserør eller BT250 blandingsrør |
| Vægt (metrisk) | 0.365 kg |