Få mere at vide
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400– S
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
400 mL
Beskrivelse
- Speciel beholderforsegling tillader trykudløsning via låget under findelingsprocessen (f.eks. af meget fint pulver)
- Produktet holdes i beholderen af et specielt skum
- Fræserkammeret skal rengøres manuelt
- Piskeris kan nemt skilles ad for intensiv rengøring
- Standard piskeris i rustfrit stål medfølger i leveringsomfanget
- Andre valgfrie værktøjer, såsom stjernekniv i rustfrit stål eller piskeris i hårdmetal, fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Slagslibning |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ MultiDrive Universal Mill/Blender |
| Hårdhed | 5 Mohs |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Materiale | Rustfrit stål, silikone |
| Vis mere |