Få mere at vide
IKA™ MultiDrive kontrol
GREENER_CHOICE
Product Code. 16278621 Shop All IKA Products
Click to view available options
Stiktype:
EU-stik
Product Code. 16278621
Brand: IKA™ 0025002643
Only null left
Add to basket
Add to basket
Uanset om prøverne er hårde, bløde eller fibrøse– de IKA MultiDrive knuser kan udføre en bred vifte af knusningsopgaver, der involverer grov og fin knusning, takket være de mange forskellige tilgængelige beholdere.
MultiDrive kontrol blander, maler og er desuden udstyret med en dispergeringsbeholder og et engangsrør. Der er en USB interface tilgængelig for henholdsvis nem aktivering og dokumentation.
  • Høj ydeevne
    Fremragende knusningsydelse garanteres af en kombination af variable rotationshastigheder, der spænder fra 3000 rpm til 20.000 rpm, og en 1000 Watt effekt.
  • Interval drift
    Muligheden for intervalprogrammering er enkel at aktivere med et tryk på en knap. Intervaldrift er et aktiv under grovknusning af hårde prøver eller til ekstra grundig blanding.
  • Integreret køling
    Et kølesystem er integreret i fræsebægeret, som muliggør indirekte varmeafledning. Kølevæske og prøve forbliver således adskilt.
  • TFT-skærm
    Et tydeligt TFT-display garanterer brugervenlig betjening.
  • Temperaturmåling
    MultiDrive-styring tilbyder temperaturmåling og kargenkendelse ved hjælp af RFID. Der kan sættes en temperaturgrænse for temperaturfølsomme materialer eller for specifikke planlagte reaktioner for at beskytte mod overophedning.
  • Vejefunktion
    Vejefunktionen er også integreret i den brugervenlige arbejdsgang IKA MultiDrive kontrol. Vejning udføres før knusning med samme rørebæger, så der ikke kræves overførsel af indhold.
  • Forskellige fartøjer (tilbehør)
    MultiDrive giver den rigtige beholder til hver slibeopgave. Skibe er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Oversigt IKA MultiDrive kontrol
Dimensioner (L x B x H) 300 x 450 x 250 mm
Display Type TFT-skærm
Hårdhed 5 Mohs
Hertz 50/60 Hz
IP-vurdering IP31
Materiale Rustfrit stål
Materiale (sekundær) PTFE
Model- Digital
Stiktype EU-stik
Hastighed 3000 til 20.000 rpm
Spænding 220/240 V, 100/120 V
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 8.5 kg