Få mere at vide
IKA™ MultiDrive BT250.5 blandingsrør
Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
IKA™ MultiDrive kontrolmølle
Beskrivelse
- Autoklaverbar for at minimere risikoen for krydskontaminering
- I stand til at male prøver op til 10 mm og 5 Mohs
- 5 TS1 reservetætninger er inkluderet, hvilket forlænger rørets levetid
- Kræver TC1 Protective Housing for at fungere (sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Plastfræserør med piskeris i rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Vådslibning |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ MultiDrive kontrolmølle |
| Materiale | Rustfrit stål, PA, PC, PTFE, Silikone |
| Emballagemængde | 5 rør |