Få mere at vide
IKA™ MultiDrive BL 2000 T Blenderbeholder
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Beskrivelse
- Den integrerede temperaturføler muliggør kontinuerlig overvågning og en individuel indstilling af temperaturgrænsen. Dette er især vigtigt for temperaturfølsomme materialer.
- Alle dele kan rengøres i opvaskemaskine. Kniven er nem at skille ad til intensiv rengøring.
- Leveringsomfanget inkluderer en standard blandekniv af rustfrit stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 180 x 280 mm |
| Hårdhed | 5 Mohs |
| Inkluderer | Temperaturføler |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Model- | BL 2000 T |
| Partikelstørrelse | Max: 7 mm |