Beskrivelse
Med MultiDrive basic er det muligt at blande eller male. Der er en USB interface tilgængelig for henholdsvis nem aktivering og dokumentation. I kombination med fræsekammeret erstatter MI 250 MultiDrive basic M 20 møllen.
- Høj ydeevne
Fremragende knusningsydelse er garanteret af en kombination af variable rotationshastigheder, der spænder fra 3000 rpm til 20.000 rpm, og en 1000 Watt effekt. - Interval drift
Muligheden for intervalprogrammering er enkel at aktivere med et tryk på en knap. Intervaldrift er et aktiv under grovknusning af hårde prøver eller til ekstra grundig blanding. - Integreret køling
Et kølesystem er integreret i fræsebægeret, som muliggør indirekte varmeafledning. Kølevæske og prøve forbliver således adskilt. - Forskellige fartøjer (tilbehør)
MultiDrive giver den rigtige beholder til hver slibeopgave.
Skibe ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Oversigt | IKA MultiDrive grundlæggende |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 450 x 250 mm |
| Hårdhed | 5 Mohs |
| IP-vurdering | IP31 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Materiale (sekundær) | PTFE |
| Stiktype | EU-stik |
| Hastighed | 3000 til 20.000 rpm |
| Spænding | 220/240 V, 100/120 V |
| Vis mere |