Beskrivelse
- Tager prøver fra flere lag af prøvematerialet
- Velegnet til fritflydende pulvere og småkornede granulater
- Repræsentative prøver i alle lag kan tømmes direkte gennem det åbne håndtag i en prøvebeholder
- Håndtagsåbning til tømning er 14 mm i diameter
- Renrum fremstillet
- Sterile sorter steriliseres af gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 6,76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |