Få mere at vide
Buerkle™ MultiDispo engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15551731 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
15551731 100 ml 500 mm Steril Pakke med 20
15541731 100 ml 500 mm Ikke steril Pakke med 20
15561731 200 ml 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
15571731 200 ml 1000 mm Steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15551731 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53934441
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tager prøver fra flere lag prøvematerialer. De Buerkle™ MultiDispo Disposable Sampler er velegnet til fritflydende pulvere og småkornede granulater. Sterile og ikke-sterile varianter er tilgængelige.
  • Tager prøver fra flere lag af prøvematerialet
  • Velegnet til fritflydende pulvere og småkornede granulater
  • Repræsentative prøver i alle lag kan tømmes direkte gennem det åbne håndtag i en prøvebeholder
  • Håndtagsåbning til tømning er 14 mm i diameter
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 500 mm