Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Stofruller
Artikelnummer. p-8000812
Ply:
2-ply
Bredde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
2 ruller
Artikelnummer. 10116881
Brand: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1122400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rengør vha ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus kludruller for en høj grad af effektivitet og sikkerhed En ny fremstillingsproces gør disse klude endnu stærkere og mere absorberende.
  • Blå
  • 2-lags og 3-lags
  • Høj lydstyrke
Tekniske data
Produkttype Multiclean Plus Stofrulle
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Farve Blå
Ply 2-ply