Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Stofruller
Artikelnummer. 10116881
Skift visning
Ply:
2-lags
Bredde (metrisk):
240 mm
Pakningsstørrelse:
2 ruller
Artikelnummer. Ply Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10116881 2-lags 240 mm 2 ruller
1 options
Artikelnummer. 10116881 Leverandør ZVG Zellstoff Vertrieb™ Leverandørnr. 1122400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 DKK
    110.58 DKK / 2 ruller
    Spare 10.42 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rengør vha ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus kludruller for en høj grad af effektivitet og sikkerhed En ny fremstillingsproces gør disse klude endnu stærkere og mere absorberende.
  • Blå
  • 2-lags og 3-lags
  • Høj lydstyrke
Tekniske data
Produkttype Multiclean Plus Stofrulle
Længde (metrisk) 380 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Farve Blå
Ply 2-lags