Få mere at vide
ZVG™ Multiclean™ Rensekluderuller
Artikelnummer. p-7249641
Dimensioner (L x B):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Ply:
2-lags
3-lags
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 ruller
Artikelnummer. 10024453
Brand: ZVG™ 1142400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den bundne struktur af denne renseklud sikrer høj absorberingsevne, mens prik-til-prik prægning giver mulighed for effektiv rengøring.
  • Kan monteres på væggen eller fra gulvstativ
  • Holdbare klude er altid klar til at rengøre overflader grundigt
  • Velegnet til brug i industri og håndværk, såsom maskinvedligeholdelse
  • Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
  • Klæbet og meget absorberende
  • Fnugfri
  • Punkt-til-punkt prægning
  • Rullen indeholder 1000 afrivningsark
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er meget rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Tekniske data
Produkttype Papirhåndklæde
Længde (engelsk) 14,2 tommer
Længde (metrisk) 36 cm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Materiale Genbrugspapir
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 36 x 22 mm
Format Roll
Emballagemængde 2Roll
Ply 2-lags