Få mere at vide
ZVG™ Multiclean™ Rensekluderuller
Dimensioner (L x B):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Ply:
2-lags
3-lags
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 ruller
Beskrivelse
- Kan monteres på væggen eller fra gulvstativ
- Holdbare klude er altid klar til at rengøre overflader grundigt
- Velegnet til brug i industri og håndværk, såsom maskinvedligeholdelse
- Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
- Klæbet og meget absorberende
- Fnugfri
- Punkt-til-punkt prægning
- Rullen indeholder 1000 afrivningsark
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er meget rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Papirhåndklæde |
| Længde (engelsk) | 13,8'' |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Bredde (engelsk) | 14,6'' |
| Bredde (metrisk) | 37 cm |
| Materiale | Genbrugspapir |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 35 x 37 cm |
| Ply | 2-lags |