Få mere at vide
ZVG™ Multiclean™ Rensekluderuller
Artikelnummer. 17823545
Skift visning
Dimensioner (L x B):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Ply:
2-lags
3-lags
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Ply Pakningsstørrelse
17823545 35 x 37 cm 3-lags 1 rulning
10024453 36 x 22 mm 2-lags 2 ruller
17863535 35 x 37 cm 2-lags -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17823545 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1145212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.30 DKK
    202.19 DKK / 1 ruller
    Spare 32.11 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Den bundne struktur af denne renseklud sikrer høj absorberingsevne, mens prik-til-prik prægning giver mulighed for effektiv rengøring.
  • Kan monteres på væggen eller fra gulvstativ
  • Holdbare klude er altid klar til at rengøre overflader grundigt
  • Velegnet til brug i industri og håndværk, såsom maskinvedligeholdelse
  • Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
  • Klæbet og meget absorberende
  • Fnugfri
  • Punkt-til-punkt prægning
  • Rullen indeholder 1000 afrivningsark
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er meget rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Tekniske data
Produkttype Papirhåndklæde
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 35 cm
Bredde (engelsk) 14,6''
Bredde (metrisk) 37 cm
Materiale Genbrugspapir
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 35 x 37 cm
Ply 3-lags