Få mere at vide
ZVG™ Multiclean™ Rensekluderuller
Product Code. 10024453
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Ply:
2-lags
3-lags
Unit Size:
1 rulning
2 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioner (L x B) Ply Unit Size
10024453 36 x 22 mm 2-lags 2 ruller
17863535 35 x 37 cm 2-lags -
17823545 35 x 37 cm 3-lags 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10024453 Supplier ZVG™ Supplier No. 1142400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.14 DKK
    256.74 DKK / 2 ruller
    Spare 40.40 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Den bundne struktur af denne renseklud sikrer høj absorberingsevne, mens prik-til-prik prægning giver mulighed for effektiv rengøring.
  • Kan monteres på væggen eller fra gulvstativ
  • Holdbare klude er altid klar til at rengøre overflader grundigt
  • Velegnet til brug i industri og håndværk, såsom maskinvedligeholdelse
  • Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
  • Klæbet og meget absorberende
  • Fnugfri
  • Punkt-til-punkt prægning
  • Rullen indeholder 1000 afrivningsark
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er meget rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Specifications
Produkttype Papirhåndklæde
Længde (engelsk) 14,2 tommer
Længde (metrisk) 36 cm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Materiale Genbrugspapir
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 36 x 22 mm
Format Roll
Emballagemængde 2Roll
Ply 2-lags