Få mere at vide
Fisherbrand™ UV bakke
Artikelnummer. 11893413
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sub-Gel Midi-Plus horisontal gelelektroforese
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11893413 Sub-Gel Midi-Plus horisontal gelelektroforese Hver
1 options
Artikelnummer. 11893413 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. MS15UV15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    402.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.51 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Sub-Gel Midi-Plus horisontal gelelektroforese.
  • Måler 150 x 150 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sub-Gel Midi-Plus horisontal gelelektroforese
Type Gelbakke 20 x 20 cm, UV Transparent
Gel Dimensioner 150 x 150 mm