Få mere at vide
Ratiolab™ Multibox ™ultra Storage System
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holder spidserne i plastmatricer
- Praktisk og sikker spidsopsamling, selv med 8- og 12-kanals pipetter
- Til fjernelse af spidsen kan det støvtætte, hængslede låg åbnes helt eller delvist ved at bruge glidemekanismen
- Til pipettespidser op til 1000μ L
- Sælges enkeltvis
- Leveres 75 til en pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Array | 6 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og sterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Pipettespidser op til 1000μ L |
| Mængde | 1 stk. |