Få mere at vide
ratiolab™ Multibox™ Plus pipettespidsboks
Artikelnummer. 15317417
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
15317417 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 15317417 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 8010161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00 DKK
    53.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.47 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Genanvendelige pipettespidskasser til opbevaring Multitray™ Pipette tips.
  • Til brug med Ratiolab™ MuliTray™ genopfyldningssystemer, Multibox™ plus
  • Med støvtæt hængslet og skydelåg
  • Fuldstændig aftagelig
  • Autoklaverbar ved 121 °C, 20 min.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polycarbonat
Til brug med (udstyr) Pipettespidser op til 1200μ L Volumen