Få mere at vide
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Blok med elleve positioner (12 x 14 mm)
Artikelnummer. 15855211 Shop alle Velp produkter
Til brug med (udstyr):
AREX-6 kogepladeomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15855211
Brand: Velp Scientifica™ A00000337
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Bruges til at udføre adskillige reaktioner, hvilket reducerer tid og bænkplads
  • Til brug med Velp Serie 6 kogepladeomrørere
  • Udskiftelige med hinanden
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Højde (metrisk) 14 mm
Holder 11 stillinger
Type Blok
Bredde (metrisk) 14 mm