Få mere at vide
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Blok med fire positioner (28 x 43 mm)
Artikelnummer. 15825201 Shop alle Velp produkter
Diameter (metrisk):
28 mm
Højde (metrisk):
43 mm
Holder:
4 stillinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15825201
Brand: Velp Scientifica™ A00000324
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Bruges til at udføre adskillige reaktioner, hvilket reducerer tid og bænkplads
  • Til brug med Velp Serie 6 kogepladeomrørere
  • Udskiftelige med hinanden
Tekniske data
Diameter (metrisk) 28 mm
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Højde (metrisk) 43 mm
Holder 4 stillinger
Type Blok
Bredde (metrisk) 43 mm