Få mere at vide
Velp™ MultiAluBlock™ Blok med fire positioner (28 x 30 mm)
Artikelnummer. 15835201 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AREX-6 kogepladeomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15835201 AREX-6 kogepladeomrørere Hver
1 options
Artikelnummer. 15835201 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000325
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Til brug med: AREX-6 kogepladeomrørere
  • Bruges til at udføre adskillige reaktioner, hvilket reducerer tid og bænkplads
  • Til brug med Velp Serie 6 kogepladeomrørere
  • Udskiftelige med hinanden
Tekniske data
Diameter (metrisk) 28 mm
Til brug med (udstyr) AREX-6 kogepladeomrørere
Højde (metrisk) 30 mm
Holder 4 stillinger
Type Blok
garanti 24 Months
Bredde (metrisk) 30 mm
Materiale Aluminum