Få mere at vide
ATAGO™ Multi-bølgelængde Abbe Refraktometer DR-M2
Artikelnummer. 11446248
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (Lyskildeenhed)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
11446248 130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (Lyskildeenhed)
1 options
Artikelnummer. 11446248 Leverandør ATAGO™ Leverandørnr. 1410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65330.00 DKK
    56946.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 8383.58 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Multi-bølgelængden Abbe Refraktometer DR-M2 viser digitalt måleresultatet af brydningsindeks eller Abbe nummeret på LCD'et.
  • Brydningsindeks eller Abbe nummer (ν d ellerν e) kan måles ved forskellige bølgelængder fra 450 til 1100 nm.
  • DR-M2 viser digitalt måleresultat af brydningsindeks eller Abbe nummeret på LCD'et.
  • Måling kan opnås ved at matche grænselinjen med trådkorsets skæringspunkt.
  • Dette refraktometer kan forbindes med digital printer DP-63 (B) (valgfrit).
Tekniske data
Type Refraktometre, bordmodeller
Brydningsindeks 1,3278 til 1,7379 (ved 450 nm), 1,3000 til 1,7100 (ved 589 nm), 1,2912 til 1,7011 (ved 680 nm), 1,2743 til 1,6840 (ved 1100)
Nøjagtighed ±0,0002
Vise LCD
Vægt (metrisk) 6,0 kg (Refraktometer), 3,2 kg (Lyskildeenhed)
Dimensioner (L x B x H) 130 x 290 x 310 mm (Refraktometer), 150 x 330 x 110 mm (Lyskildeenhed)
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Elektriske krav AC100
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz