Få mere at vide
Grant Instruments™ Multi-Vortex mixer
Orbit:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Justerbar hastighedskontrol fra 500 til 3000 rpm
- Håndterer op til 32 rør i tre forskellige størrelser/kombinationer
- Ekstra VP-1 fladt hoved til enkeltrørsblanding leveres med enhed
- Gummi sugepuder holder tæt til arbejdsfladen og forhindrer enheden i at 'gå' - de absorberer også vibrationer og forhindrer dens overførsel til arbejdsbordet
- Nem at betjene - vælg enten 'Kontinuerlig' eller 'Touch' drift og drej knappen for at justere hastigheden
- Den 32-fatnings universelle platform til tre rørstørrelser (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) og en spids til at blande individuelle rør op til 15 ml
- Driftstemperaturområde:+ 4 C °til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 2 mm |
| Hastighedsområde | 500 til 3000 rpm |
| Spænding | 12 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 40 °C |
| Rørstørrelse | 16 mm dia. |