Få mere at vide
Scientific Industries Multi Vortex-Genie
Artikelnummer. 16657692 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
200 til 950 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
16657692 200 til 950 rpm
1 options
Artikelnummer. 16657692 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041447
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ryster med stor kapacitet med variabel hastighedskontrol og samme ægte vortexing som med originalen Vortex-Genie 2
  • Digital Speed Control giver nøjagtighed, reproducerbarhed og repeterbarhed med fuldstændig kontrol over hastighed og tid
  • Bruges til blid rystning i orbital-stil eller mere kraftig vortexing
  • Kraftig zinkstøbning med specialdesignede fødder forhindrer gang
  • Udstyret med justerbart klemmesystem
  • Skift hurtigt fra en type fartøj til en anden
  • Kan rumme et større udvalg af beholdere, herunder dybe brøndplader og op til fire 500 ml flasker
  • Programmerbar blid rampe op til hastighed tillader brug af åbne beholdere
  • Ingen ekstra holdere eller vedhæftede filer er nødvendige
  • Reoler medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Hastighedsområde 200 til 950 rpm
Elektriske krav 230 V, britisk stik
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 38 °C
Watt 115 W
Strømstyrke 0,5 A
Holder Rør: op til 50 mL, Kolber: 250/500 mL
Certificeringer/compliance CE
Stiktype UK-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Zink trykstøbt
Dybde (engelsk) 12,2''
Dybde (metrisk) 310 mm
Dimensioner (L x B) 310 x 270 mm
Dimensioner (LxB) Platform 310 x 270 mm
Dimensioner (L x B x H) 310 x 270 x 195 mm
Højde (engelsk) 7,7 tommer
Højde (metrisk) 195 mm
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (engelsk) platform 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm
Længde (metrisk) platform 310 mm
Bredde (engelsk) 10,6 tommer
Bredde (engelsk) platform 10,6 tommer
Bredde (metrisk) 270 mm
Bredde (metrisk) platform 270 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 32 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 14.5 kg
Vægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (metrisk) 11.3 kg
Controller type Tid og hastighed
Oversigt Multi Vortex-Genie
Model- Multi Vortex-Genie
Vise Digital tid og hastighed
Til brug med (udstyr) To 12-Pk. Multi-tube stativer kan rumme 24 rør af enhver form for materiale op til 29 mm diameter, en række beholdere, inklusive dybe brønd plader og op til fire 500 ml flasker.
Inkluderer To MVG rørstativer, der kan rumme op til 12 rør i hvert materiale op til 29 mm dia.
Motortype Skraveret stang
Antal stillinger Rør: 24, 250 mL Kolber: 6, 500 mL Kolber: 4
Driftsbetingelser Sæt ledningen i en korrekt jordet stikkontakt, arbejdsfladen skal være plan, stabil og skridsikker. Fastgør beholderne, der skal blandes, inden i de fjederbelastede roterende stænger. Brug tommelfingeren til at dreje stangen, indtil der er tilstrækkelig plads til at placere karrene på platformen
Platform stil Justerbar spændeplatform
Timer rækkevidde 1 til 99 min., Kontinuerlig