Beskrivelse
- Samme ægte vortexing som med originalen Vortex-Genie 2
- Justerbart fastspændingssystem kan rumme et større udvalg af beholdere, herunder dybe brøndplader og flere 500 ml flasker
- Nyt spændesystem giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte fra en type fartøj til en anden
- Digital kontrol og visning af hastighed og tid for reproducerbarhed og nøjagtighed, med ægte hastighedsvisning
- Hastighedsområde fra 200 til 950 o/min
- Programmerbar blid rampe op til hastighed, hvilket muliggør brug af åbne beholdere
- Holdbar og tung zinkstøbning med specialdesignede fødder forhindrer gang
- Reoler er inkluderet, ingen ekstra holdere eller tilbehør er nødvendigt
- Kan modstå brug i kølerum eller inkubatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4 mm |
| Elektriske krav | EU-stik, 230 V |
| Holder | En række forskellige beholdere, inklusive dybe brøndsplader og flere 500 ml flasker |
| Produkttype | High Capacity Vortex Mixer |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Materiale | Støbt zink |
| Dimensioner (L x B x H) | 31,0 x 27,0 x 19,5 cm (12,2 x 10,6 x 7,7 tommer) |
| Vægt (engelsk) | 25 lb. |
| Vægt (metrisk) | 11.3 kg |
| Controller type | Digital |
| Vis mere |