Få mere at vide
IKA™ Multi-brug fræserør MMT 40.1
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Kan bruges og rengøres i opvaskemaskine flere gange
- Pakken indeholder et rigt sæt reservedele, så sliddele kan udskiftes om nødvendigt
- Levering: 1 x MMT 40, 25 x tætning, 5 x piskeris, 5 x kobling
- Ekstra slidsæt A-MMT 40.100 tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fræserør, Slibekammer |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Inkluderer | Rigt sæt reservedele, 25 x tætninger, 5 x piskeris, 5 x koblinger |