Få mere at vide
Fisherbrand™ Multirørsstativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9367006 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå/naturlig
Lilla/naturlig
Artikelnummer. 17181902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi Tube Rack er det mest fleksible rørstativ designet til brug med et væld af rørdiametre og -højder. Det holder stort set ethvert mærke rør 10 til 30 mm i varierende højder.
  • Udskiftelige rørstativ-indsatser holder flere rørstørrelser solidt på plads for at hjælpe teknikere, der konstant skifter mellem prøvebeholdere
  • Rørstativ-indsatser roterer og drejer til en vinkelposition for at lette mere komfortabel pipettering og give bedre synlighed
  • Unikt dråbebrønddesign, der muliggør bedre fastholdelse af rør
  • Alfanumerisk gitter til hurtig prøveidentifikation og genfinding
  • Ergonomiske håndtag for nem transport af stativet
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Universal Multi Rack
Array 1 x 6, 2 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/naturlig
Holder Rør (5 til 50 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 6 og 20
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rør
Dimensioner (L x B x H) 30.9 x 10.7 x 7.7 cm
Længde (metrisk) 30.9 cm
Længde (engelsk) 12,2''
Bredde (metrisk) 10.7 cm
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Højde (metrisk) 7.7 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm, 17 mm og 30 mm